Key Documents
G7893
Sigma-Aldrich
Glycérol
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro Beilstein :
635685
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.05
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Limite d'explosivité
2.6-11.3 %
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
Acrolein and glucose, passes test
Fatty acid esters, passes test
H2SO4, passes test (darkened)
Neutrality, passes test
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.500% Water (H2O)
Résidus de calcination
≤0.0050%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): passes test
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le glycérol, que l'on nomme aussi glycérine, est un polyol. C'est un liquide visqueux, inodore, incolore et hygroscopique par nature. Il est fortement soluble dans l'eau et peut aussi réagir avec les aldéhydes, les cétones, l'acide acétique et les acétates de méthyle et d'éthyle en formant des acétals, des cétals et des acétates de glycérine. On le retrouve dans de nombreuses applications dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
Application
Le glycérol est utilisé comme matière de départ ou comme réactif dans la synthèse de composés chimiques.
greener alternative product
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Glycerol from biodiesel production: the new corn for dairy cattle
S Shawn and Donkin
Revista Brasileira de Zootecnia, 37, 280-286 (2008)
Hovsep Mahdessian et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(24), 8913-8918 (2014-06-14)
Genome-wide association studies have identified a locus on chromosome 19 associated with plasma triglyceride (TG) concentration and nonalcoholic fatty liver disease. However, the identity and functional role of the gene(s) responsible for these associations remain unknown. Of 19 expressed genes
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
Marc Simard et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(1), E129-E139 (2014-10-17)
Corticosteroid-binding globulin (CBG) is encoded by SERPINA6. It is the major plasma binding protein of glucocorticoids and regulates plasma cortisol levels and bioavailability in humans. Several proteases target CBG and disrupt its steroid-binding properties. To date, most genetic deficiencies that
Nazish Ahmed et al.
Tissue engineering. Part A, 20(15-16), 2224-2233 (2014-03-13)
One of the factors preventing clinical application of regenerative medicine to degenerative cartilage diseases is a suitable source of cells. Chondrocytes, the only cell type of cartilage, grown in vitro under culture conditions to expand cell numbers lose their phenotype