Merck
1295607
USP
Glycérine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Glycérol, 1,2,3-propanetriol, Glycérine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635685
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
API family
glycerin
autoignition temp.
698 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence USP de la glycérine, destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les recueils de la pharmacopée américaine. Produit aussi destiné à être utilisé avec les monographies de l'USP suivantes :
  • Glycérine, solution ophtalmique
  • Dibéhénate de glycéryle
  • Mono et diglycérides
  • Éthylcellulose, dispersion Type B
  • L-alpha-Glycérylphosphorylcholine
Analysis Note
Ces produits sont réservés aux fins de test et d'analyse. Ils ne sont pas destinés à être administrés chez l'homme ou l′animal et ne peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies, quelle que soit leur nature.  ​
Other Notes
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycérine
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c