255521
Strontium chloride hexahydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
Forme
chunks
crystalline powder
powder, crystals or granules
Impuretés
≤0.005% insolubles
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
Pf
115 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Ba: ≤0.05%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1