139351
3′-Aminoacetophenone
97%
Synonyme(s) :
3-Acetylaniline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Point d'ébullition
289-290 °C (lit.)
Pf
94-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,9H2,1H3
Clé InChI
CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable