234125
Iron(III) ferrocyanide
Synonyme(s) :
Ferric ferrocyanide, Ferrihexacyanoferrate, Ferrocin, Prussian blue
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Forme
powder
Concentration
≥30% (ICP)
λmax
694 nm
Chaîne SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/18CN.7Fe/c18*1-2;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*-4;4*+3
Clé InChI
DNMNDNSFJMUUFM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A catalyst to synthesize cyclic carbonates by reaction between carbon dioxide and epoxides.
- A precursor to prepare Fe-Fe3C nanoparticle encapsulated N-doped graphene layers via pyrolysis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable