222003
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonyme(s) :
TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Essai
≥98%
Forme
crystals or chunks
Impuretés
≤0.01% insolubles
pH
13 (25 °C, 190.1 g/L)
Densité
1.62 g/mL at 25 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Application
- Fabrication of chitosan membranes for use as the polymer electrolyte in a direct borohydride fuel cell (DBFC).
- Synthesis of hierarchical silver phosphate microcrystals with photocatalytic activity via template-free method.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable