72061
Sodium triphosphate pentabasic
purum p.a., ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Pentasodium tripolyphosphate, Sodium tripolyphosphate pentabasic
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
powder
Concentration
57-59% (calc. based on P2O5)
pH
9.0-10.0 (25 °C, 1% in H2O)
Solubilité
water: soluble 148 g/L at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
Clé InChI
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable