Key Documents
1.08849
Supelco
Oxyde de zinc
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Oxyde de zinc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
OZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-222-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (complexometric)
99.0-100.5% ZnO basis (complexometric)
Forme
solid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.001% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.01% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
Perte
≤1.0% loss on ignition, 500 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Pf
1975 °C
Solubilité
insoluble 0.0016 g/L
Densité
5.61 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
200‑700 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.002%
excess alkali:, passes test
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/O.Zn
Clé InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Triethyl phosphate (TEP) as a green solvent for solid-phase peptide synthesis (SPPS).: This study explores the use of triethyl phosphate as an environmentally friendly solvent for SPPS, highlighting its efficacy in improving peptide synthesis while minimizing environmental impact. The research demonstrates TEP′s potential to replace traditional solvents, thereby promoting greener chemistry practices in peptide production (Nandhini et al., 2024).
  • Utilizing Triethyl Phosphate to Increase the Solubility of Lithium Nitrate for Improved Silicon Anode Performance.: This study focuses on the use of triethyl phosphate to enhance the solubility of lithium nitrate in battery electrolytes, leading to better performance and stability of silicon anodes. The findings suggest significant improvements in battery life and efficiency (Rynearson & Rynearson, 2022).
Remarque sur l'analyse
Dosage (complexométrie, calcul de ZnO sur substance enflammée) : 99,0 - 100,5 %
Dosage (complexométrie, ZnO) : ≥ 99,0 %
Identité : test réussi
Carbonate et couleur de la solution : test réussi
Substances insolubles à l′acide sulfurique dilué : ≤ 0,01 %
Alcalis libres : test réussi
Chlorures (Cl) : ≤ 0,001 %
Nitrates (NO₃) : ≤ 0,003 %
Composés soufrés (exprimés en SO₄) : ≤ 0,01 %
Azote total (N) : ≤ 0,0005 %
As (arsenic) : ≤ 0,0001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
Cd (Cadmium) : ≤ 0,0005 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0005 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
K (potassium) : ≤ 0,01 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,005 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,0005 %
Na (sodium) : ≤ 0,001 %
Pb (plomb) : ≤ 0,002 %
Substances réduisant le permanganate de potassium (exprimées en O) : ≤ 0,001 %
Perte au feu (500 °C) : ≤ 1,0 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable