Y0001944
Tigecycline impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9-Aminominocycline, (4S,4aS,5aR,12aS)-9-Amino-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1, 4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tigecycline
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable