Y0002153
Tranexamic acid impurity F
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
trans-4-[(Formylamino)methyl]cyclohexanecarboxylic acid, (1r,4r)-4-(Formamidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
tranexamic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable