Y0001940
Tigecycline for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Tigecycline, 9-tert-Butylglycylamidominocycline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tigecycline
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C29H39N5O8/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36/h10,12,14,21,31,36-37,41-42H,8-9,11,30H2,1-7H3,(H,32,35)/b27-20-/t12-,14-,21-,29-/m0/s1
Clé InChI
ZXGBRIBPJBHLMO-SBMFAFPZSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable