Y0000619
Gaïacol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Méthoxyphénol, Éther monométhylique de catéchol, Éther monométhylique de pyrocatéchol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP Reference Standard
Densité de vapeur
4.27 (vs air)
Pression de vapeur
0.11 mmHg ( 25 °C)
Famille d'API
guaiacol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
205 °C (lit.)
Pf
26-29 °C (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup