PHR2469
Veratrole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
guaiacol
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
Point d'ébullition
206-207 °C (lit.)
Pf
15 °C (lit.)
Densité
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
COc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable