Documents
8.18339
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methoxyphenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-964-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
750 °C
Puissance
520 mg/kg LD50, oral (Rat)
4600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
205 °C/1013 hPa
Pf
28-32 °C
Température de transition
flash point 82 °C
Densité
1.13 g/cm3 at 21 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.134
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4