Y0000454
Diacetylfluorescein
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Fluorescein diacetate, 3,6-Diacetoxyfluoran, Di-O-acetylfluorescein
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diacetylfluorescein
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
200-203 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Clé InChI
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable