PHR2817
Pyroglutamic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
L-Pyroglutamic acid, Pidolic acid, (S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000123
traceable to USP 1589029
Famille d'API
pyroglutamic acid
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Pf
160-163 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Clé InChI
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable