Accéder au contenu
83160
L-Pyroglutamic acid
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
202-700-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
82132
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T)
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
optical activity
[α]20/D −10.5±1°, c = 5% in H2O
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
ign. residue
≤0.05%
mp
155-162 °C, 160-163 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
Application
L-Pyroglutamic acid is used in the synthesis of:
  • Nonproteinogenic amino acids such as (3S,4R)-3,4-dimethyl-L-pyroglutamic acid and (3S,4R)-3,4-dimethyl-L-glutamine.
  • Chiral N-heterocyclic carbenes (NHCs) as catalysts for the asymmetric dimerization of alkylarylketenes to give the corresponding α-quaternary β-alkylidenyl-β-lactones.
It is also used in the total synthesis of (−)-stemoamide and celogentin C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Pyroglutamic acid
Pictogrammes
Corrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)