00010
Abietic acid
technical, ~75% (GC)
Synonyme(s) :
7,13-abietadien-18-oic acid, Abietate, L-Abietic acid, Rosin acid, Sylvic acid, sylvic acid
About This Item
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
~75% (GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −85±10°, c = 1% in ethanol
Pf
139-142 °C (lit.)
150-165 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
Clé InChI
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Catégories apparentées
Application
- Epoxy and petrochemical curing agents.
- Dehydroabietic acid derivatives as potential antitumor, antimycotic, and antiviral agents.
It can also be used as a starting material in the total synthesis of:
- (−)-triptonide and (−)-triptolide as potent antitumor and immunosuppressant agents
- quinone (−)-12-deoxyroyleanone as antileishmanial agent
- abietic acid-derived catechol (methyl 11,12-dihydroxyabietate-8,11,13-trien-18-oate, MDTO) as a potential antioxidant agent
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable