M34200
4-Methylcatechol
≥95%
Synonyme(s) :
3,4-Dihydroxytoluene, 4-Methyl-1,2-benzenediol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Point d'ébullition
251 °C (lit.)
Pf
67-69 °C (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup