PHR2077
Risedronate Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-(3-Pyridinyl)ethylidene]bis(phosphonic acid), 2-(Pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001540
traceable to USP 1604643
Famille d'API
risedronate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OP(O)(C(CC1=CN=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO6P2/c9-15(10,11)7(16(12,13)14)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,7H,4H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
Clé InChI
KZMOFWIRXNQJET-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable