Y0001540
Risedronate impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(3-Pyridinyl)ethylidene]bis(phosphonic acid), 2-(Pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
risedronate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OP(O)(C(CC1=CN=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO6P2/c9-15(10,11)7(16(12,13)14)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,7H,4H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
Clé InChI
KZMOFWIRXNQJET-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement