PHR1993
Diphenhydramine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine hydrochloride, N-Desmethyldiphenhydramine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1218016
Famille d'API
diphenhydramine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
Clé InChI
OARUOQLHKTZEIM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable