PHR1005
Acétaminophène
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4′-Hydroxyacétanilide, 4-Acétaminophène, N-(4-Hydroxyphényl)acétamide, N-Acétyl-4-aminophénol, APAP, Paracétamol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 371
traceable to Ph. Eur. P030000
traceable to USP 1003009
Famille d'API
paracetamol, acetaminophen
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
168-172 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup