1217909
USP
Diphenhydramine citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Benzhydramine citrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diphenhydramine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
SPCKHVPPRJWQRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Acetaminophen and Diphenhydramine Citrate Tablets
- Diphenhydramine Citrate
- Diphenhydramine Citrate and Ibuprofen Tablets
- Orphenadrine Citrate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable