PHR1117
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Butylhydroxytoluène, Hydroxytoluène butylé
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. B1215000
traceable to USP 1092708
Densité de vapeur
7.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
butylated hydroxytoluene
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
878 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
265 °C (lit.)
Pf
69-73 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Clé InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Butylated hydroxytoluene (BHT) is a phenolic antioxidant used as a food additive. It is frequently added to dried cereals, cooking oils and animal foods. BHT is also known to enhance the stability of pharmaceuticals, fat-soluble vitamins and cosmetics .
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - open cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®