Key Documents
8.17074
SAFC
Butylhydroxytoluène
E 321
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Butylhydroxytoluène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro E:
E321
Numéro de classement CE :
204-881-4
Pression de vapeur
0.02 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
345 °C
Point d'ébullition
265 °C/1013 hPa
Pf
69-70 °C
Température de transition
flash point 127 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Clé InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Application
Le butylhydroxytoluène est un antioxydant qui est généralement employé comme additif pour la conservation des aliments.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - open cup