Principaux documents
PHL83506
Gypenoside XVII
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Ginsenoside Gyp17, Gynosaponin S
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H82O18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
947.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@]5([C@H]([C@@H](C4)O)[C@H](CC5)[C@@](O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)(CCC=C(C)C)C)C)(CC3)C)(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C48H82O18/c1-22(2)10-9-14-48(8,66-43-40(60)37(57)34(54)27(64-43)21-61-41-38(58)35(55)32(52)25(19-49)62-41)23-11-16-47(7)31(23)24(51)18-29-45(5)15-13-30(44(3,4)28(45)12-17-46(29,47)6)65-42-39(59)36(56)33(53)26(20-50)63-42/h10,23-43,49-60H,9,11-21H2,1-8H
Clé InChI
ZRBFCAALKKNCJG-SJYBZOGZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable