PHL80907
Oxypeucedanin hydrate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-(2,3-Dihydroxy-3-methylbutoxy)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C=CC2=C(C=C(OC=C3)C3=C2OCC(C(O)(C)C)O)O1
InChI
1S/C16H16O6/c1-16(2,19)13(17)8-21-15-9-3-4-14(18)22-12(9)7-11-10(15)5-6-20-11/h3-7,13,17,19H,8H2,1-2H3
Clé InChI
PEWFWDOPJISUOK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable