M3501
8-Methoxypsoralen
analytical standard
Synonyme(s) :
8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
crystals
fibers
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to yellow
Pf
148-150 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
acetic acid: soluble
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Clé InChI
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Maoa(29253)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves