P5530
Rouge de phénol sodium salt
Powder
Synonyme(s) :
Phénolsulfonephtaléine sodium salt
About This Item
Produits recommandés
product name
Rouge de phénol sodium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
Adéquation
suitable for (Suitable for use as a pH indicator)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Clé InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3