Key Documents
1.07242
Supelco
Phenol red solution
pH indicator solution
About This Item
Code UNSPSC :
12171502
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Phenol red solution, indicator
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 7.0 - 7.3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable