P4544
Phenazine ethosulfate
≥95% purity, powder
Synonyme(s) :
N-Ethyldibenzopyrazine ethyl sulfate salt
About This Item
Produits recommandés
product name
Phenazine ethosulfate, ≥95%
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOS([O-])(=O)=O.CC[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N2.C2H6O4S/c1-2-16-13-9-5-3-7-11(13)15-12-8-4-6-10-14(12)16;1-2-6-7(3,4)5/h3-10H,2H2,1H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- in the spectrophotometric assessment of Plasmodium falciparum lactate dehydrogenase activity
- to study the use of the dye during culture of embryos on fetal and postnatal calf development
- to test and validate a fluorescence approach to quantify lipid content of individual bovine oocytes and blastocysts
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
bovine oocytes and blastocysts
Protocoles
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH