Accéder au contenu
M2128
Bleu de thiazol (thiazolyl blue tetrazolium bromide)
98%, powder
Synonyme(s) :
Bromure de 3-(4,5-diméthyl-2-thiazolyl)-2,5-diphényl-2H-tétrazolium, Bromure de méthylthiazolyldiphényl-tétrazolium, MTT
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16BrN5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.32
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
206-069-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4081397
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Bleu de thiazol (thiazolyl blue tetrazolium bromide), 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
dark yellow
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL, ethanol: soluble 20 mg/mL, H2O: 5 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Application
Le bleu de thiazol (thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT) a été utilisé dans les analyses suivantes :
  • Test de prolifération
  • Bio-essai sur le TNF (facteur de nécrose tumorale)
Le bleu de thiazol (thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT) peut être utilisé pour mesurer la prolifération cellulaire. Le MTT produit une solution jaunâtre qui est convertie en formazan bleu foncé, insoluble dans l′eau, par les déshydrogénases mitochondriales des cellules vivantes. Les cristaux bleus sont solubilisés à l′aide d′isopropanol acidifié et l′intensité est mesurée par colorimétrie à 570 nm.
Le bleu de thiazol (thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT) peut être utilisé pour mesurer la prolifération cellulaire. Le MTT produit une solution jaunâtre qui est convertie en formazan bleu foncé, insoluble dans l′eau, par les déshydrogénases mitochondriales des cellules vivantes. Les cristaux bleus sont solubilisés à l′aide d′isopropanol acidifié et l′intensité est mesurée par colorimétrie à 570 nm. Le MTT est utilisé comme réactif histochimique/cytochimique et pour la détection du NAD. Le MTT ne permet pas de détecter les systèmes enzymatiques liés à l′ADP dans les tissus, en raison de la fixation du cation par le piège à cyanure utilisé. Le MTT est rapidement réduit en formazan, qui forme un chélate avec le nickel, le cuivre et le cobalt ; le chélate à base de cobalt a été utilisé dans des systèmes oxydatifs.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe