P2963
Iodure de potassium
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
KI, Kalium iodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.0005% P
≤0.005% Insoluble matter
Pf
681 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable