Merck
P8166
Iodure de potassium
suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
KI
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
KI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.00
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Form:
powder
Solubility:
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
681 °C (lit.)
solubility
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodure de potassium
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c