Key Documents
L6026
Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Dodécyl sulfate sodium salt, Dodécylsulfate de sodium, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Numéro Beilstein :
3599286
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
eCl@ss :
39093306
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic (oragnic)
Niveau de qualité
Description
anionic
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 18,000
Nombre d'agrégation
62
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
Perte
≤0.5% loss on drying, HV, 20-25 °C
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Pf
204-207 °C (lit.)
Température de transition
cloud point >100 °C
Solubilité
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Densité
0.496 g/cm3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
phosphate (PO43-): ≤0.0001%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.08 at 260 in H2O at 0.1 M
HLB
40
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le dodécylsulfate de sodium (SDS) est un détergent anionique bien connu largement utilisé en recherche scientifique pour dénaturer les structures secondaires et tertiaires des protéines. Il est constitué d'une chaîne non polaire à 12 carbones portant à son extrémité un groupement sulfate de charge négative. Le SDS est essentiel pour dénaturer et solubiliser les protéines, ce qui en fait un constituant fondamental des méthodes telles que l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide, où il permet de déterminer le poids moléculaire des protéines.Le SDS sert aussi de sel de sodium organique et joue un double rôle de détergent et de dénaturant protéique. Il se distingue de par sa nature de tensioactif anionique, caractérisée par une charge négative. Cette charge facilite les interactions avec les protéines et les lipides, entraînant la formation de structures micellaires. Ce sont ces micelles qui expliquent la capacité du SDS à solubiliser et stabiliser efficacement les protéines et les lipides, et qui permettent d'étudier en détails et de manipuler ces molécules dans les travaux de recherche scientifique. Les propriétés amphipathiques du SDS, dues à sa longue chaîne aliphatique sur laquelle est fixée un sulfate de charge négative, en font un détergent extrêmement intéressant pour diverses expériences et études biomoléculaires.
Application
Le dodécylsulfate de sodium a été utilisé :
  • Comme tensioactif pour évaluer l′affinité du cytochrome c par résonance plasmonique de surface
  • Comme tensioactif dans des immuno-essais sur particules pour inhiber l′agrégation des particules et améliorer le couplage des microsphères individuelles
  • Comme agent de dégradation de biofilm
Détergent anionique
Caractéristiques et avantages
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Produit testé afin de garantir l'absence de traces d'anions et de cations.
  • Produit de grande pureté, parfaitement adapté à la recherche en biochimie.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Biomedical Devices and Their Applications (2013)
Evaluation of cytochrome c affinity to anionic phospholipids by means of surface plasmon resonance
Stepanov G, et al.
Febs Letters, 583(1), 97-100 (2009)
Lonnie J Lucas et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 49(2), 106-111 (2006-04-20)
Manufacturers of latex immunoassays have typically added surfactants to improve detection sensitivity and prevent non-specific aggregation of microspheres, which may cause both false positives and negatives during diagnostic testing. There is also growing interest in conducting immunoassays in smaller volumes
Brandon M Childers et al.
Infection and immunity, 81(11), 4112-4120 (2013-08-28)
Biofilm formation and persistence are essential components for the continued survival of pathogens inside the host and constitute a major contributor to the development of chronic wounds with resistance to antimicrobial compounds. Understanding these processes is crucial for control of
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that