Merck
Toutes les photos(7)
Key Documents
L4509
Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
Dodécyl sulfate sodium salt, Dodécylsulfate de sodium, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Numéro Beilstein :
3599286
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
eCl@ss :
39093306
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Description
anionic
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥98.5% (GC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 18,000
Nombre d'agrégation
62
Impuretés
<2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Pf
204-207 °C (lit.)
Température de transition
cloud point >100 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
0.425 g/cm3
Traces de cations
Na: 7.0-9.0%
HLB
40
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le dodécylsulfate de sodium (SDS), ou laurylsulfate de sodium, est un tensioactif anionique largement reconnu de la famille de composés organiques des organosulfates. Son efficacité de détergence fonctionne en conditions ioniques et anioniques. Le SDS joue un rôle essentiel en tant que dénaturant protéique ; il facilite la solubilisation et la dénaturation des protéines dans certaines techniques comme l'extraction de protéines et l'électrophorèse SDS-PAGE. Son rôle majeur dans la séparation électrophorétique des protéines et des lipides en fait un composé indispensable à l'examen de ces molécules dans diverses expériences biologiques. En conclusion, le dodécylsulfate de sodium s'avère être un élément indispensable à l'exploration des molécules biologiques dans le domaine de la recherche en biochimie et en biologie cellulaire.
Application
Le dodécylsulfate de sodium (SDS) a été utilisé :
  • Dans la caractérisation d′une souche d′Enterobacteriaceae d′après sa sensibilité à des réactifs sélectifs
  • Pour le traitement in vitro et in vivo d′une peau humaine afin d′évaluer le rôle de la localisation nucléaire d′une protéine de choc thermique de 27 kDa (HSP27) durant une potentielle irritation de la peau
  • Dans la décellularisation d′un tissu de valvule cardiaque porcine
  • Pour le traitement d′un sperme en vue de l′induction in vitro de la décondensation de ce sperme
Détergent anionique
Actions biochimiques/physiologiques
Le dodécylsulfate de sodium (SDS) permet de dégrader rapidement les membranes biologiques. C′est un constituant majeur de plusieurs réactifs servant à purifier les acides nucléiques. Le SDS peut bloquer l′activité de la RNase et de la désoxyribonucléase (DNase).
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Produit chimique de grande pureté convenant à de multiples applications de recherche.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Sub-Micellar Concentration of Sodium Dodecyl Sulphate Prevents Thermal Denaturation Induced Aggregation of Plant Lectin, Jacalin
Lavanya V, et al
The Protein Journal, 36(1), 17-27 (2017)
A rapid and reliable alternative to ISO 21528-1: 2004 for detection of Enterobacteriaceae
Joosten H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 125(3), 344-346 (2008)
Resilient ribonucleases
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization, 32-45 (1993)
Utility of light scatter in the morphological analysis of sperm
Zucker RM, et al.
Cytometry, 39-47 (1992)
Minimally immunogenic decellularized porcine valve provides in situ recellularization as a stentless bioprosthetic valve.
Iwai S, et al.
Journal of Artificial Organs : The Official Journal of the Japanese Society for Artificial Organs, 10(1), 29-35 (2007)