Key Documents
L5750
Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Synonyme(s) :
Dodécyl sulfate sodium salt, Dodécylsulfate de sodium, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Numéro Beilstein :
3599286
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
eCl@ss :
39093306
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Description
anionic
Niveau de qualité
Pureté
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Poids mol.
288.38 g/mol
Nombre d'agrégation
62
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Pf
204-207 °C (lit.)
Température de transition
cloud point >100 °C
Solubilité
water: soluble
HLB
40
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Le dodécyl sulfate de sodium a été utilisé :
  • pour dissoudre le formazan violet insoluble dans l′essai MTT [3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényl bromure de tétrazolium]
  • pour la séparation de la tubuline de levure par SDS-PAGE
  • comme additif dans une solution d′acide linolénique afin d′évaluer l′activité antioxydante totale (AAT) des bactéries en utilisant le test à l′acide linolénique
Détergent anionique
Actions biochimiques/physiologiques
Le dodécylsulfate/laurylsulfate de sodium (SDS) est un détergent ionique capable de rompre les membranes biologiques. Il peut bloquer les activités ribonucléase (RNase) et désoxyribonucléase (DNase). Le SDS est l′un des principaux constituants de plusieurs réactifs servant à purifier les acides nucléiques. Il est également utilisé comme agent d′amélioration de la perméabilité dans les formulations orales.
Qualité
Principalement sous forme de C12 (environ 70 %) ; laurylsulfate, sel de sodium ; le reste est composé d′homologues d′ordre supérieur.
Remarque sur l'analyse
La composition réelle figure sur l′étiquette.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Resilient Ribonucleases
RNA Methodologies (2010)
The two alpha-tubulin isotypes in budding yeast have opposing effects on microtubule dynamics in vitro
Bode CJ, et al.
EMBO Reports, 4(1), 94-99 (2003)
Two antioxidative lactobacilli strains as promising probiotics
Kullisaar T, et al.
International Journal of Food Microbiology, 72(3), 215-224 (2002)
Safety and efficacy of self-assembling bubble carriers stabilized with sodium dodecyl sulfate for oral delivery of therapeutic proteins
Lin P Y, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 259, 168-175 (2017)
Ursolic, oleanolic and betulinic acids: antibacterial spectra and selectivity indexes.
Fontanay S, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 120(2), 272-276 (2008)