BP868
1,2-propanediol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Propylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
propylene glycol
Forme
viscous liquid (Clear)
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
12.5 %
Fabricant/nom de marque
BP
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup