Principaux documents
81380
Sigma-Aldrich
Polypropylène glycol
P 2,000
Synonyme(s) :
PPG
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
Mn 1513
Indice de réfraction
n20/D 1.451
Viscosité
~450 mPa.s(20 °C)
Solubilité
water: miscible (completely)
Densité
1.00 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES 
O(C(CO)C)CC(O)C
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le polypropylène glycol est un polymère d′addition de propylène glycol et d′eau. Il est représenté par la formule HO(C3H6O)nC3H6OH, dans laquelle n représente le nombre moyen de groupes oxypropylène. Le polypropylène glycol est soluble dans l′eau et dans certains solvants organiques comme les cétones aliphatiques et alcools, et insoluble dans l′éther et dans la plupart des hydrocarbures aliphatiques.
Application
Le polypropylène glycol (PPG)est couramment utilisé comme agent antimoussant. Il peut par exemple faire disparaître la mousse lors de la production de biopesticides à base de Bacillus thuringiensis à partir de boues d'épuration.
Il peut intervenir dans la préparation d'élastomères en polyuréthane (PU). Il peut être employé par exemple pour synthétiser des élastomères de PU présentant de bonnes propriétés d'absorption acoustique.
Le PPG-2000 peut servir de segment souple dans la préparation de réseaux polymères auto-cicatrisants à base de PU. Ces réseaux sont utilisés dans le domaine de l'électronique douce.
Caractéristiques et avantages
  • Les groupements alkyle longs et flexibles rendent les chaînes mobiles, ce qui accélère l'auto-cicatrisation.
  • Les groupements méthyle présents sur les côtés du polymère améliorent l'émulsification dans l'eau.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
445.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
229.44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
R De Lisi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(27), 12571-12577 (2011-06-15)
The study highlighted the main forces driving the formation of hydroxypropyl-cyclodextrins (HP-CDs) + poly(propylene) glycol 725 g mol(-1) inclusion complexes. The temperature parameter was chosen as the variable to modulate the hydrophobicity of the polymer, and consequently ITC experiments as
Izzuddin Zaman et al.
Nanoscale, 4(15), 4578-4586 (2012-06-19)
In spite of extensive studies conducted on carbon nanotubes and silicate layers for their polymer-based nanocomposites, the rise of graphene now provides a more promising candidate due to its exceptionally high mechanical performance and electrical and thermal conductivities. The present
L Hong et al.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 83(6 Pt 1), 061508-061508 (2011-07-30)
There are various arguments and models connecting the characteristic length associated with the boson peak vibrations ξ to the length scale of dynamical heterogeneity L(het). ξ is usually defined as the ratio of the transverse sound velocity to the boson
F Palazzi et al.
International endodontic journal, 45(2), 129-135 (2011-09-13)
To investigate the surface tension characteristics of 5.25% sodium hypochlorite and three recently introduced sodium hypochlorite solutions, which had been modified to reduce their surface tension: Chlor-Xtra, Hypoclean A and Hypoclean B. Freshly produced MilliQ water was used as a
Mohammed Taghi Zafarani-Moattar et al.
Biotechnology progress, 28(1), 146-156 (2011-09-29)
In this work, we proposed a novel aqueous biphasic system (ABS) composed of polypropylene glycol P400 (PPG P400) and hydrophilic ionic liquids (IL), 1-alkyl-3-methylimidazolium bromide (alkyl = ethyl or butyl), forming an upper polymer-rich phase and a lower IL-rich phase