398039
1,2-propanediol
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Propylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Limite d'explosivité
12.5 %
Impuretés
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
Résidus de calcination
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 ppm
Chaîne SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Green synthesis of propylene carbonate.
- Production of lactic acid by green catalytic oxidation.
- Propanal generation by catalytic dehydration.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique