B1170000
Busulfan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Busulfan, 1,4-Butanediol dimethanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
busulfan
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
114-117 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable