Principaux documents
688290
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.09
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.450
Densité
0.888 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C(/C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-8(2)9(3)12-13-10(4,5)11(6,7)14-12/h1-7H3
Clé InChI
LMHXDKYPKRJWKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F
Point d'éclair (°C)
71.1 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter