Key Documents
A9085
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Impuretés
IgG free
≤25 ng/mg protein IgG
pH
7
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
Blue tongue virus, none detected
Vesicular Statitis virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa protein consisting of three domains with two subdomains under each. It is a α-helical, globular and non-glycosylated protein. BSA belongs to the serum albumins family. It has 17-disulfide bonds.
Application
Bovine Serum Albumin has been used in:
  • the washing of the rabbit tissue sections in immunofluorescence microscopy
  • incubation of red blood cells (RBC) for flow cytometry analysis
  • as a component of Hanks′ balanced salt solution with Ca2+ and Mg2+ (HBSS++) for eosin-5-maleimide staining and RBC washing in magnetic circular dichroism measurements
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones and fatty acids. It is used as a blocking agent in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for preventing non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter plates. It is a crucial component of the cell culture media and favors embryonic stem cells (hESC) differentiation. BSA shares structural features with human serum albumin. Its high solubility, low cost and purity and interaction with surfactant is exploited in cosmetic and pharmaceutical industry.
Caractéristiques et avantages
  • Essentially IgG free (immunoglobulin-free)
  • Heat shock fractionated
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Prepared using heat shock fractionation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Prenatal Exposure to Vinclozolin Disrupts Selective Aspects of the Gonadotrophin-Releasing Hormone Neuronal System of the Rabbit
Wadas BC, et al.
Journal of Neuroendocrinology, 22(6), 518-526 (2010)
C4d Deposits on the Surface of Red Blood Cells in Trauma Patients and Interferes with their Function
Muroya T, et al.
Critical Care Medicine, 42(5), e364-e364 (2014)
Javier Encinar Del Dedo et al.
Developmental cell, 43(5), 588-602 (2017-11-28)
Oxysterol binding protein-related proteins (ORPs) are conserved lipid binding polypeptides, enriched at ER contacts sites. ORPs promote non-vesicular lipid transport and work as lipid sensors in the context of many cellular tasks, but the determinants of their distinct localization and
Binding of fatty acid amide amphiphiles to bovine serum albumin: role of amide hydrogen bonding
Ghosh S and Dey J
The Journal of Physical Chemistry B, 119(25), 7804-7815 (2015)
Albumin and mammalian cell culture: implications for biotechnology applications
Francis GL
Cytotechnology, 62(1), 1-16 (2010)