A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
≤1.0 EU/mg endotoxin
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
≤1.0 EU/mg endotoxin
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
This A9430 BSA product has been used in various systems and studies, including:
For studies of protein overload nephropathy:
a) Chang, A.M. et al., Nephrol. Dial. Transplant., 27, 1330-1343 (2012)
b) Wong, D.W.L. et al., Cell Death Dis., 7, e2155 (2016).
For protein overload related to resistance to loop diuretics: Zhuang, Y., Jia, Z., et al., Oncotarget, 8(44), 75808-75821 (2017).
- HK-2 cells: Ishola, D.A., Jr. et al., Kidney International, 70, 724-731 (2006).
- Mice:
For studies of protein overload nephropathy:
a) Chang, A.M. et al., Nephrol. Dial. Transplant., 27, 1330-1343 (2012)
b) Wong, D.W.L. et al., Cell Death Dis., 7, e2155 (2016).
For protein overload related to resistance to loop diuretics: Zhuang, Y., Jia, Z., et al., Oncotarget, 8(44), 75808-75821 (2017).
Biochem/physiol Actions
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Preparation Note
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Prepared using heat shock fractionation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe