Key Documents
A2934
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
ELISA: suitable
Impuretés
essentially globulin free
≤1 ng/mg endotoxin
pH
5.2
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular non-glycosylated protein that encompasses structurally distinct domains (I, II, and III) with two sub-domains, A and B within each domain. Structurally, BSA is an α-helical protein with 17 cysteine residues.
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component of the minimal liquid medium to culture Porphyromonas gingivalis strains
  • as a standard protein to quantify microsomes homogenate using Bradford method
  • as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) of fecal lactoferrin
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Bovine Serum Albumin (BSA) is widely used in drugs and antibody delivery. It also finds applications in nanoparticle preparations and is useful in targeting tumor tissues. BSA is non-immunogenic and non-toxic. It also shows binding with metal ions.
Caractéristiques et avantages
  • Low endotoxin
  • Essentially globulin-free
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Prepared using heat shock fractionation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Nancy Machorro-Rojas et al.
Molecular medicine reports, 20(3), 2083-2090 (2019-07-02)
The intestinal epithelium is a monolayer of cells arranged side‑by‑side and connected by tight junction (TJ) proteins expressed at the apical extreme of the paracellular membrane. This layer prevents stress‑induced inflammatory responses, thus helping to maintain gut barrier function and
Botros B Shenoda et al.
Current protocols in pharmacology, 79, 9-9 (2017-12-21)
Pharmacogenomic approaches used to investigate how genes affect drug responses are critical for designing personalized therapies aimed at maximizing efficacy and minimizing adverse effects. Drug efficacy is often dependent on the sequence and expression levels of drug target genes or
Tamara Topală et al.
Clujul medical (1957), 87(4), 215-219 (2014-01-01)
The continuous search for new molecules with therapeutic abilities has led to the synthesis and characterization of a large number of metal complexes, proven to exhibit potential as pharmacological agents through their antibacterial, antiviral, antifungal and antineoplastic properties. As serum
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that