93535
N-(Propionyloxy)succinimide
for LC-MS derivatization, LiChropur™, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(1-Oxopropoxy)-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-propanoate, Propanoic acid-NHS ester, Propionyl-Osu, Succinimidyl propionate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Qualité
LiChropur™
for LC-MS derivatization
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Technique(s)
LC/MS: suitable
Chaîne SMILES
O=C(CCC1=O)N1OC(CC)=O
InChI
1S/C7H9NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2-4H2,1H3
Clé InChI
AASBXERNXVFUEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
- Extensive QC testing ensures the highest specifications.
- Optimized to improve ionization and resolution.
- Extremely low levels of inorganic and organic impurities.
- Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable