767352
Stearic acid N-hydroxysuccinimide ester
Synonyme(s) :
NHS protected stearate, NHS-octadecanoic acid, Octadecanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
71-76 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C22H39NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(26)27-23-20(24)18-19-21(23)25/h2-19H2,1H3
Clé InChI
ZERWDZDNDJBYKA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable