Documents
73594
Supelco
Acétate d′ammonium
LiChropur, eluent additive for LC-MS
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2NH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.08
Numéro Beilstein :
4186741
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
eCl@ss :
39021908
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
eluent additive for LC-MS
LiChropur
Niveau de qualité
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Pureté
≥99.0% (calc. on dry substance, T)
Forme
solid
Technique(s)
LC/MS: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤1% water
Résidus de calcination
≤0.01% (as SO4)
pH
6.2-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES 
N.CC(O)=O
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.015
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
Adéquation
passes test for LC-MS
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′acétate d′ammonium se présente sous la forme de cristaux blancs. Il est préparé à partir d′acide acétique et d′ammoniac par neutralisation à pH 7,0. Il est couramment utilisé en chimie analytique, dans les médicaments et pour la teinture des textiles.
Application
L′acétate d′ammonium a servi à préparer des éluants pour UPLC-MS/MS et HPLC-MS/MS afin de comparer l′effet de matrice de neuf composés pharmaceutiques dans des échantillons environnementaux aqueux. Il a également été employé comme additif pour améliorer la détection de phosphopeptides par MALDI-MS.
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dale L. Perry
Handbook of Inorganic Compounds, 17-17 (1995)
Enhanced detection of phosphopeptides in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry using ammonium salts.
Asara JM, Allison J.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 10(1), 35-44 (1999)
J M Asara et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 10(1), 35-44 (1999-01-15)
Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI MS) has been used successfully to detect phosphorylation sites in proteins. Applications may be limited by the low response of phosphopeptides compared to nonphosphorylated peptides in MALDI MS. The addition of ammonium salts to
Jet C Van De Steene et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 19(5), 713-718 (2008-03-18)
When developing an LC-MS/MS-method matrix effects are a major issue. The effect of co-eluting compounds arising from the matrix can result in signal enhancement or suppression. During method development much attention should be paid to diminishing matrix effects as much
Comparison of matrix effects in HPLC-MS/MS and UPLC-MS/MS analysis of nine basic pharmaceuticals in surface waters.
Van De Steene JC, Lambert WE.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 19(5), 713-718 (2008)
Articles
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Afficher tout
Protocoles
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Chromatograms
application for HPLCapplication for UHPLC