Key Documents
85973
Supelco
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester
≥80%
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 acetic acid N-succinimidyl ester, Succinimidyl ester of carboxymethyl-PEG
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
≥80% (NMR)
≥80%
Forme
powder
Poids mol.
PEG average Mn 5,000
Extrémité Ω
NHS ester
Extrémité α
methoxy
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C8H11NO6.C3H8O2/c10-3-4-14-5-8(13)15-9-6(11)1-2-7(9)12;1-5-3-2-4/h10H,1-5H2;4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
NYXRHTOXAYVBMV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.